Drukuj

Difenyloamina, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: N-Phenylaniline, N-Phenylbenzeneamine

423360507.0010 423360507.0025 423360507.0050 423360507.0075 423360507.0100 423360507.0250
CHMP423360507.0010EA 78 PLN
CHMP423360507.0010 CHMP423360507.0025 CHMP423360507.0050 CHMP423360507.0075 CHMP423360507.0100 CHMP423360507.0250
Difenyloamina, pure
Difenyloamina
Formuła: (C₆H₅)₂NH
MW: 169.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 302
Temp. topnienia: 53…54 °C
Gęstość: 1.165 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 153 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003014
Numer CAS: 122-39-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-539-4
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,03349
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR