Drukuj

Dietyloamina, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

423271305.0500 423271305.1000 423271305.2500 423271305.5000 423271305.9010
CHMP423271305.0500EA 86.4 PLN
CHMP423271305.0500 CHMP423271305.1000 CHMP423271305.2500 CHMP423271305.5000 CHMP423271305.9010
Dietyloamina, czysty
Dietyloamina
Formuła: (C₂H₅)₂NH
Temp. Wrzenia: 55,5 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 0,7048 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009032
Numer CAS: 109-89-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-716-3
Jednostka: 1154
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,03138
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c054fa528239af221505ef08b7c0d2503c9d1d7&vid=e1e59ef071f0c580f9eb9716f4801d314ff824c3&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR