Drukuj

trietanoloamina, czysty

Dostawca: CHEMPUR

428484302.5000 428484302.1000 428484302.0500 428484302.2500 428484302.9010
CHMP428484302.5000EA 596 PLN
CHMP428484302.5000 CHMP428484302.1000 CHMP428484302.0500 CHMP428484302.2500 CHMP428484302.9010
trietanoloamina, czysty
trietanoloamina
Formuła: C₆H₁₅NO₃
Temp. Wrzenia: 335,4 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002855
Numer CAS: 102-71-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-049-8
Klasyfikacja Merck : 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR