Drukuj

Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat, czysty

Dostawca: CHEMPUR

427469803.0500 427469803.1000 427469803.0025 427469803.0100
CHMP427469803.0500EA 121 PLN
CHMP427469803.0500 CHMP427469803.1000 CHMP427469803.0025 CHMP427469803.0100
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat, czysty
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat
Formuła: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Temp. topnienia: 70 °C
Gęstość: 1,889 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167023
Numer CAS: 14459-95-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-722-2
Klasyfikacja Merck : 12,07793

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR