Drukuj

Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate

117469804.0250 117469804.0025 117469804.0100 117469804.0500 117469804.1000
CHMP117469804.0250EA 109 PLN
CHMP117469804.0250 CHMP117469804.0025 CHMP117469804.0100 CHMP117469804.0500 CHMP117469804.1000
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat, pure analytical reagent
Heksacyjanożelazian(II) potasu trihydrat
Formuła: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
MW: 422.39 g/mol
Temp. topnienia: 70
Gęstość: 1.889 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167023
Numer CAS: 14459-95-1
Numer WE (dawny EINECS): 237-722-2
Klasyfikacja Merck : 12,07793

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR