Drukuj

szczawian dipotasowy hydrat, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Oxalic acid potassium salt monohydrate, Potassium oxalate hydrate, Potassium oxalate monohydrate, Potassium ethanedioate monohydrate

427459805.0500 427459805.1000
CHMP427459805.0500EA 160 PLN
CHMP427459805.0500 CHMP427459805.1000
szczawian dipotasowy hydrat, pure analytical reagent
szczawian dipotasowy hydrat
Formuła: (COOK)₂·H₂O
MW: 184.23 g/mol
Temp. topnienia: 356
Gęstość: 2.154 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150033
Numer CAS: 6487-48-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-506-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,07820

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR