Drukuj

szczawian dipotasowy hydrat, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Oxalic acid potassium salt monohydrate, Potassium oxalate hydrate, Potassium oxalate monohydrate, Potassium ethanedioate monohydrate

117459806.0100 117459806.0250 117459806.0500 117459806.1000
CHMP117459806.0100EA 68.6 PLN
CHMP117459806.0100 CHMP117459806.0250 CHMP117459806.0500 CHMP117459806.1000
szczawian dipotasowy hydrat, pure analytical reagent
szczawian dipotasowy hydrat
Formuła: (COOK)₂·H₂O
MW: 184.23 g/mol
Temp. topnienia: 356
Gęstość: 2.154 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150033
Numer CAS: 6487-48-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-506-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,07820

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR