Drukuj

wodoroftalan potasu, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR

117422601.0250 117422601.0100 117422601.0500 117422601.1000 117422601.0050
CHMP117422601.0250EA 354 PLN
CHMP117422601.0250 CHMP117422601.0100 CHMP117422601.0500 CHMP117422601.1000 CHMP117422601.0050
wodoroftalan potasu, czysty reagent analityczny
wodoroftalan potasu
Formuła: HOOCC₆H₄COOK
Temp. topnienia: 295…300 °C
Gęstość: 1,6362 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013070
Numer CAS: 877-24-7
Numer WE (dawny EINECS): 212-889-4
Klasyfikacja Merck : 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR