salicylan sodu, czysty
Dostawca: CHEMPUR
|
Uwaga
|
428075204.0250
428075204.0500
428075204.1000
CHMP428075204.0250EA
93.1
PLN
CHMP428075204.0250
CHMP428075204.0500
CHMP428075204.1000
salicylan sodu, czysty
salicylan sodu
Formuła:
HOC₆H₄COONa Temp. topnienia: 200 °C Gęstość: 0,32 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002440 Numer CAS: 54-21-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-198-0 Klasyfikacja Merck : 12,08819 |