Drukuj

salicylan sodu, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt

118075205.0500 118075205.1000 118075205.0100 118075205.0250
CHMP118075205.0500EA 159 PLN
CHMP118075205.0500 CHMP118075205.1000 CHMP118075205.0100 CHMP118075205.0250
salicylan sodu, pure analytical reagent
salicylan sodu
Formuła: HOC₆H₄COONa
MW: 160.10 g/mol
Temp. topnienia: 200
Gęstość: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002440
Numer CAS: 54-21-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-198-0
Klasyfikacja Merck : 12,08819

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR