Drukuj

Octan miedzi(II) hydrat, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

426579303.0250 426579303.0500 426579303.1000
CHMP426579303.0250EA 149 PLN
CHMP426579303.0250 CHMP426579303.0500 CHMP426579303.1000
Octan miedzi(II) hydrat, czysty
Octan miedzi(II) hydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Temp. topnienia: 115 °C
Gęstość: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149570
Numer CAS: 6046-93-1
Numer WE (dawny EINECS): 205-553-3
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,02651

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR