Drukuj

octan magnezu tetrahydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate

426134001.0250 426134001.0500 426134001.1000
CHMP426134001.0250EA 98.6 PLN
CHMP426134001.0250 CHMP426134001.0500 CHMP426134001.1000
octan magnezu tetrahydrat, pure
octan magnezu tetrahydrat
Formuła: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
MW: 214.46 g/mol
Temp. topnienia: 80
Gęstość: 1.454 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149214
Numer CAS: 16674-78-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-554-9
Klasyfikacja Merck : 13,05676

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR