octan magnezu tetrahydrat, pure zA
Dostawca: CHEMPUR
Synonim:
Acetic acid magnesium salt tetrahydrate, Magnesium di(acetate) tetrahydrate
116134002.0100
116134002.0250
116134002.0500
116134002.1000
CHMP116134002.0100EA
72.5
PLN
CHMP116134002.0100
CHMP116134002.0250
CHMP116134002.0500
CHMP116134002.1000
octan magnezu tetrahydrat, pure zA
octan magnezu tetrahydrat
Formuła:
(H₃CCOO)₂Mg·4H₂O MW: 214.46 g/mol Temp. topnienia: 80 Gęstość: 1.454 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149214 Numer CAS: 16674-78-5 Numer WE (dawny EINECS): 205-554-9 Klasyfikacja Merck : 13,05676 |