Drukuj

octan sodu trihydrat, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Acetic acid sodium salt trihydrate

118056709.0500 118056709.1000 118056709.0100 118056709.0250 118056709.9010
CHMP118056709.0500EA 46.8 PLN
CHMP118056709.0500 CHMP118056709.1000 CHMP118056709.0100 CHMP118056709.0250 CHMP118056709.9010
octan sodu trihydrat, pure analytical reagent
octan sodu trihydrat
Formuła: H₃CCOONa·3H₂O
MW: 136.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…123 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 58
Gęstość: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00071557
Numer CAS: 6131-90-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-823-8
Klasyfikacja Merck : 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR