Drukuj

Węglan manganu(II), anhydrous, pure

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Manganous carbonate

426172002.0500 426172002.1000
CHMP426172002.0500EA 81.9 PLN
CHMP426172002.0500 CHMP426172002.1000
Węglan manganu(II), anhydrous, pure
Węglan manganu(II)
Formuła: CMnO₃
MW: 114.95 g/mol
Gęstość: 3.12 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011116
Numer CAS: 598-62-9
Numer WE (dawny EINECS): 209-942-9
Klasyfikacja Merck : 13,05749

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR