Drukuj
Węglan manganu(II), anhydrous, pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
Synonim: Manganous carbonate
116172003.0100 116172003.0250 116172003.0500 116172003.1000
CHMP116172003.0100EA 46.3 PLN
CHMP116172003.0100 CHMP116172003.0250 CHMP116172003.0500 CHMP116172003.1000
Węglan manganu(II), anhydrous, pure analytical reagent
Węglan manganu(II)
Formuła: CMnO₃
MW: 114.95 g/mol
Gęstość: 3.12 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011116
Numer CAS: 598-62-9
Numer WE (dawny EINECS): 209-942-9
Klasyfikacja Merck : 13,05749