Drukuj

Weglan baru, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

421598602.1000 421598602.0500 421598602.9010
CHMP421598602.1000EA 126 PLN
CHMP421598602.1000 CHMP421598602.0500 CHMP421598602.9010
Weglan baru, pure
Weglan baru
Formuła: BaCO₃
MW: 197.34 g/mol
Temp. topnienia: 1350
Gęstość: 3.89 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003448
Numer CAS: 513-77-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-167-3
Jednostka: 1564
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00972

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR