Drukuj

kwas barbiturowy, czysty reagent analityczny

Dostawca: POCH ( A AVANTOR BRAND)

POCH529840114-100GEA 467 PLN
POCH529840114-100G
kwas barbiturowy, czysty reagent analityczny
kwas barbiturowy
Formuła: C₄H₄N₂O₃
MW: 128,09 g/mol
Temp. Wrzenia: 441 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 250…252 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006666
Numer CAS: 67-52-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-658-0
Klasyfikacja Merck : 13,00966

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR