Drukuj
2,4-Dichloro-5-metylopirymidyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
H55206.03 H55206.06
H55206.03EA 522 PLN
H55206.03 H55206.06
2,4-Dichloro-5-metylopirymidyna ≥98%
2,4-Dichloro-5-metylopirymidyna
Formuła: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 108…109 °C (11 mmHg)
Temp. topnienia: 26…28 °C
Gęstość: 1.39
Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00023197
Numer CAS: 1780-31-0
Numer WE (dawny EINECS): 217-227-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 II