Drukuj

Chlorek miedzi(II) dihydrat, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Copper dichloride dihydrate, Cupric chloride dihydrate

116565404.0100 116565404.0250 116565404.0500 116565404.1000
CHMP116565404.0100EA 75.2 PLN
CHMP116565404.0100 CHMP116565404.0250 CHMP116565404.0500 CHMP116565404.1000
Chlorek miedzi(II) dihydrat, pure analytical reagent
Chlorek miedzi(II) dihydrat
Formuła: CuCl₂·2H₂O
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149674
Numer CAS: 10125-13-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-210-2
Jednostka: 2802
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,02660

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR