Drukuj

Chlorek baru 10% in aqueous solution volumetric solution

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Dichlorek baru

811579107.0500 811579107.1000 811579107.2500 811579107.5000
CHMP811579107.0500EA 50.7 PLN
CHMP811579107.0500 CHMP811579107.1000 CHMP811579107.2500 CHMP811579107.5000
Chlorek baru 10% in aqueous solution volumetric solution
Chlorek baru
Formuła: BaCl₂
MW: 208.24 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 963
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003445
Numer CAS: 10361-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-788-1
Jednostka: 3287
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,00998

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR