Drukuj

Dichlorek kobaltu, anhydrous, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Cobaltous chloride, Cobalt dichloride

425123406.0050 425123406.0100 425123406.0250 425123406.0500 425123406.1000
CHMP425123406.0050EA 71.9 PLN
CHMP425123406.0050 CHMP425123406.0100 CHMP425123406.0250 CHMP425123406.0500 CHMP425123406.1000
Dichlorek kobaltu, anhydrous, pure
Dichlorek kobaltu
Formuła: Cl₂Co
MW: 129.84 g/mol
Temp. Wrzenia: 1049
Temp. topnienia: 735
Gęstość: 1.6795 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00010938
Numer CAS: 7646-79-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-589-4
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,02498

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR