Drukuj

Chlorek amonu, pure analytical reagent

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Uwaga

Synonim: Ammonium muriate, Salmiac

137260114-100G 137260114-250G 137260114-1KG 137260114-500G
POCH137260114-100GEA 37.1 PLN
POCH137260114-100G POCH137260114-250G POCH137260114-1KG POCH137260114-500G
Chlorek amonu, pure analytical reagent
Chlorek amonu
Formuła: NH₄Cl
MW: 53.49 g/mol
Temp. topnienia: 335
Gęstość: 1.5256 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011420
Numer CAS: 12125-02-9
Numer WE (dawny EINECS): 235-186-4
Klasyfikacja Merck : 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR