Drukuj

Chlorek baru 0.05 mol/l (0.1 N) volumetric solution

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Dichlorek baru

811575209.0500 811575209.1000
CHMP811575209.0500EA 97.5 PLN
CHMP811575209.0500 CHMP811575209.1000
Chlorek baru 0.05 mol/l (0.1 N) volumetric solution
Chlorek baru
Formuła: BaCl₂
MW: 208.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 1560
Temp. topnienia: 0.0°C
Gęstość: 0.99
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003445
Numer CAS: 10361-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 233-788-1
Jednostka: 3287
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,00998

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Appearance Colorless liquid
Assay (vs. Sulfuric Acid/Methyl Red) 1.000-1.002 N at 20°C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR