Drukuj
Bromek baru dihydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A16328.22 A16328.36
A16328.22EA 245 PLN
A16328.22 A16328.36
Bromek baru dihydrat ≥98%
Bromek baru dihydrat
Formuła: BaBr₂·2H₂O
MW: 333.17 g/mol
Temp. topnienia: 850
Gęstość: 3.58
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149153
Numer CAS: 7791-28-8
Numer WE (dawny EINECS): 234-140-0
Jednostka: 1564
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 14,968