german 1000 mg/L w wodzie ze śladowymi ilościami kwasu fluorowodorowego (from (NH₄)₂GeF₆) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42242.AD
42242.AE
42242.AP
42242.ADEA
559
PLN
42242.AD
42242.AE
42242.AP
german 1000 mg/L w wodzie ze śladowymi ilościami kwasu fluorowodorowego (from (NH₄)₂GeF₆) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Germanium Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂GeF₆ in H₂O/trace F-
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085310
Certyfikaty: Traceable to NIST