siarka 10000 mg/L w wodzie (from (NH₄)₂SO₄) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
14436.AD
14436.AE
14436.AP
14436.ADEA
767
PLN
14436.AD
14436.AE
14436.AP
siarka 10000 mg/L w wodzie (from (NH₄)₂SO₄) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Sulphur Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Certyfikaty: Traceable to NIST