siarka 1000 mg/L w wodzie (from (NH₄)₂SO₄) Specpure® standard dla AAS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
22958.AE
22958.AP
22958.AEEA
348
PLN
22958.AE
22958.AP
siarka 1000 mg/L w wodzie (from (NH₄)₂SO₄) Specpure® standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Sulphur Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Certyfikaty: Traceable to NIST