Drukuj
siarka 1000 mg/L w wodzie (from (NH₄)₂SO₄) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
13842.AD 13842.AE 13842.AP
13842.ADEA 458 PLN
13842.AD 13842.AE 13842.AP
siarka 1000 mg/L w wodzie (from (NH₄)₂SO₄) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Sulphur Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Certyfikaty: Traceable to NIST
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable
Nr. MDL MFCD00085316