2-Amino-9-fluorenone 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Amino-9H-fluoren-9-one
H55048.03
H55048.06
H55048.14
H55048.03EA
430
PLN
H55048.03
H55048.06
H55048.14
2-Amino-9-fluorenone 98%
2-Amino-9-fluorenone
Purity: 98%
CAS No.: 3096-57-9
Molecular Formula: C13H9NO
Formula Weight: 195.22
Melting Point: 157-160°
MDL No.: MFCD00001157
Formuła:
C₁₃H₉NO Temp. Wrzenia: 361 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 157…160 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001157 Numer CAS: 3096-57-9 Numer WE (dawny EINECS): 221-445-9 |