Drukuj
2-Bromo-9-fluorenone 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-9H-fluoren-9-one
H55962.MC H55962.ME H55962.14
H55962.MCEA 0 PLN
H55962.MC H55962.ME H55962.14
2-Bromo-9-fluorenone 96%
2-Bromo-9-fluorenone
Formuła: C₁₃H₇BrO
Temp. topnienia: 146…148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010789
Numer CAS: 3096-56-8