ω-Bromo-2-fluoroacetophenone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Bromomethyl o-fluorophenyl ketone, 2-Bromo-2'-fluoroacetophenone, α-Bromo-2-fluoroacetophenone, 2-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethanone
H34179.03
H34179.09
H34179.03EA
274
PLN
H34179.03
H34179.09
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone ≥98%
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 655-15-2
Molecular Formula: C8H6BrFO
Formula Weight: 217.04
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00278796
Formuła:
C₈H₆BrFO MW: 217.04 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00278796 Numer CAS: 655-15-2 Jednostka: 3261 ADR: 8 III |