Drukuj
Chinuklidyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Azabicyclo[2.2.2]octane, ABCO
H54498.MD H54498.03 H54498.06
H54498.MDEA 557 PLN
H54498.MD H54498.03 H54498.06
Chinuklidyna ≥97%
Chinuklidyna
Formuła: C₇H₁₃N
Temp. Wrzenia: 150 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 157…160 °C
Gęstość: 1,025 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006690
Numer CAS: 100-76-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-887-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 14,8081