Drukuj

Azotan rtęci(II) hydrat, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

117685109.0010 117685109.0025 117685109.0050 117685109.0100
CHMP117685109.0010EA 193 PLN
CHMP117685109.0010 CHMP117685109.0025 CHMP117685109.0050 CHMP117685109.0100
Azotan rtęci(II) hydrat, czysty reagent analityczny
Azotan rtęci(II) hydrat
Formuła: Hg(NO₃)₂·1H₂O
Temp. topnienia: 79 °C
Gęstość: 4,3 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149736
Numer CAS: 7783-34-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-152-3
Jednostka: 1625
ADR: 6.1,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR