Siarczan glinu 30% in aqueous solution
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Aluminum sulphate
524547304.0500
524547304.1000
524547304.5000
524547304.9010
CHMP524547304.0500EA
33.5
PLN
CHMP524547304.0500
CHMP524547304.1000
CHMP524547304.5000
CHMP524547304.9010
Siarczan glinu 30% in aqueous solution
Siarczan glinu
Formuła:
Al₂O₁₂S₃ MW: 342.15 g/mol Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 770 Gęstość: ∼1.2 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00003423 Numer CAS: 10043-01-3 Numer WE (dawny EINECS): 233-135-0 Klasyfikacja Merck : 12,00381 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...