Drukuj
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å)
Dostawca: CHEMPUR
467875004.1000 467875004.0100 467875004.0250 467875004.0500 467875004.9010
CHMP467875004.1000EA 106 PLN
CHMP467875004.1000 CHMP467875004.0100 CHMP467875004.0250 CHMP467875004.0500 CHMP467875004.9010
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å)
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å)
Gęstość: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD03457537
Numer CAS: 70955-01-0