Drukuj

Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å)

Dostawca: CHEMPUR

467874309.0250 467874309.0500 467874309.0100 467874309.1000 467874309.9010
CHMP467874309.0250EA 88.6 PLN
CHMP467874309.0250 CHMP467874309.0500 CHMP467874309.0100 CHMP467874309.1000 CHMP467874309.9010
Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å)
Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å)
Formuła: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Numer MDL: MFCD00131613
Numer CAS: 308080-99-1

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR