Drukuj

Chloroform Stabilised, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Trichlorometan

Stabilizacja: EtOH

422344305.0500 422344305.1000 422344305.2500 422344305.5000 422344305.9010
CHMP422344305.0500EA 58 PLN
CHMP422344305.0500 CHMP422344305.1000 CHMP422344305.2500 CHMP422344305.5000 CHMP422344305.9010
Chloroform Stabilised, pure
Chloroform
Formuła: CHCl₃
MW: 119.38 g/mol
Temp. Wrzenia: 61.7
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000826
Numer CAS: 67-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8
Jednostka: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 05-2114614906-45
Klasyfikacja Merck : 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR