Chloroform stabilised, Technical Grade
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Trichlorometan
Stabilizacja:
Stabilised with amylene
322344304.2500
322344304.5000
CHMP322344304.2500EA
215
PLN
CHMP322344304.2500
CHMP322344304.5000
Chloroform stabilised, Technical Grade
Chloroform
Formuła:
CHCl₃ MW: 119.38 g/mol Temp. Wrzenia: 61.7 Temp. topnienia: –63 °C Gęstość: 1.4832 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000826 Numer CAS: 67-66-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8 Jednostka: 1888 ADR: 6.1 III REACH: 05-2114614906-45 Klasyfikacja Merck : 13,02160 |