Drukuj

siarczan strontu, czysty

Dostawca: CHEMPUR

428194706.0050 428194706.0100 428194706.0250 428194706.0500 428194706.1000
CHMP428194706.0050EA 80.8 PLN
CHMP428194706.0050 CHMP428194706.0100 CHMP428194706.0250 CHMP428194706.0500 CHMP428194706.1000
siarczan strontu, czysty
siarczan strontu
Formuła: O₄SSr
Temp. topnienia: ∼1600 °C
Gęstość: 3,96 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00036274
Numer CAS: 7759-02-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-850-2

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR