Drukuj

siarczan strontu, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR

118194706.0050 118194706.0100 118194706.0250 118194706.0500 118194706.1000
CHMP118194706.0050EA 102 PLN
CHMP118194706.0050 CHMP118194706.0100 CHMP118194706.0250 CHMP118194706.0500 CHMP118194706.1000
siarczan strontu, czysty reagent analityczny
siarczan strontu
Formuła: O₄SSr
Temp. topnienia: ∼1600 °C
Gęstość: 3,96 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00036274
Numer CAS: 7759-02-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-850-2

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR