Drukuj

Wodorotlenek strontu oktahydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

428197902.0250 428197902.0500 428197902.1000
CHMP428197902.0250EA 78.6 PLN
CHMP428197902.0250 CHMP428197902.0500 CHMP428197902.1000
Wodorotlenek strontu oktahydrat, pure
Wodorotlenek strontu oktahydrat
Formuła: H₂O₂Sr·8H₂O
MW: 265.76 g/mol
Temp. topnienia: 375
Gęstość: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00150395
Numer CAS: 1311-10-0
Numer WE (dawny EINECS): 242-367-1
Jednostka: 3262
ADR: 8 III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR