Wodorotlenek strontu oktahydrat, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
118197901.0100
118197901.0250
118197901.0500
118197901.1000
CHMP118197901.0100EA
58
PLN
CHMP118197901.0100
CHMP118197901.0250
CHMP118197901.0500
CHMP118197901.1000
Wodorotlenek strontu oktahydrat, czysty reagent analityczny
Wodorotlenek strontu oktahydrat
Formuła:
H₂O₂Sr·8H₂O Temp. topnienia: 375 °C Gęstość: 1,9 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00150395 Numer CAS: 1311-10-0 Numer WE (dawny EINECS): 242-367-1 Jednostka: 3262 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...