Drukuj

węglan strontu, czysty

Dostawca: CHEMPUR

428197108.0250 428197108.0500 428197108.1000
CHMP428197108.0250EA 123 PLN
CHMP428197108.0250 CHMP428197108.0500 CHMP428197108.1000
węglan strontu, czysty
węglan strontu
Formuła: CO₃Sr
Temp. Wrzenia: 2647 °C (1 mmHg)
Gęstość: 3,548 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011250
Numer CAS: 1633-05-2
Numer WE (dawny EINECS): 216-643-7
Klasyfikacja Merck : 14,08838

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR