Drukuj

węglan strontu, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR

118197109.0100 118197109.0250 118197109.0500 118197109.1000
CHMP118197109.0100EA 68.6 PLN
CHMP118197109.0100 CHMP118197109.0250 CHMP118197109.0500 CHMP118197109.1000
węglan strontu, czysty reagent analityczny
węglan strontu
Formuła: CO₃Sr
Temp. Wrzenia: 2647 °C (1 mmHg)
Gęstość: 3,548 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011250
Numer CAS: 1633-05-2
Numer WE (dawny EINECS): 216-643-7
Klasyfikacja Merck : 14,08838

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR