Drukuj

Kwas chlorowodorowy 5%, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

425752834.2500 425752834.5000
CHMP425752834.2500EA 63 PLN
CHMP425752834.2500 CHMP425752834.5000
Kwas chlorowodorowy 5%, pure
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1.02…1.05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR