Drukuj
siarczan rtęci (II), czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
117694004.0050 117694004.0005 117694004.0010 117694004.0025 117694004.0100 117694004.0250
CHMP117694004.0050EA 741 PLN
CHMP117694004.0050 CHMP117694004.0005 CHMP117694004.0010 CHMP117694004.0025 CHMP117694004.0100 CHMP117694004.0250
siarczan rtęci (II), czysty reagent analityczny
siarczan rtęci (II)
Formuła: HgSO₄
Temp. topnienia: 850 °C
Gęstość: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011047
Numer CAS: 7783-35-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-992-5
Jednostka: 1645
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,05914