Mercury (II) oxide, czerwony, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
117695606.0005
117695606.0010
117695606.0025
117695606.0050
117695606.0100
117695606.0250
CHMP117695606.0005EA
49.6
PLN
CHMP117695606.0005
CHMP117695606.0010
CHMP117695606.0025
CHMP117695606.0050
CHMP117695606.0100
CHMP117695606.0250
Mercury (II) oxide, czerwony, czysty reagent analityczny
Mercury (II) oxide
Formuła:
HgO Temp. Wrzenia: 356,6 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: > 400 °C Gęstość: 11 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011045 Numer CAS: 21908-53-2 Numer WE (dawny EINECS): 244-654-7 Jednostka: 1641 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 13,05908 |