jodek rtęci (II), pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Mercury diiodide, Mercuric iodide
117690601.0005
117690601.0010
117690601.0025
117690601.0050
117690601.0100
117690601.0250
CHMP117690601.0005EA
43.5
PLN
CHMP117690601.0005
CHMP117690601.0010
CHMP117690601.0025
CHMP117690601.0050
CHMP117690601.0100
CHMP117690601.0250
jodek rtęci (II), pure analytical reagent
jodek rtęci (II)
Formuła:
HgI₂ MW: 454.4 g/mol Temp. Wrzenia: 354 Temp. topnienia: 259 Gęstość: 6.36 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011044 Numer CAS: 7774-29-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-873-8 Jednostka: 1638 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 13,05905 |