Drukuj
Dichlorek rteci, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
117681505.0100 117681505.0050 117681505.0250 117681505.0005 117681505.0010 117681505.0025
CHMP117681505.0100EA 596 PLN
CHMP117681505.0100 CHMP117681505.0050 CHMP117681505.0250 CHMP117681505.0005 CHMP117681505.0010 CHMP117681505.0025
Dichlorek rteci, czysty reagent analityczny
Dichlorek rteci
Formuła: HgCl₂
Temp. Wrzenia: 302 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 273 °C
Gęstość: 5,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011041
Numer CAS: 7487-94-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-299-8
Jednostka: 1624
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,05901